Learn More
Ácido DL-2-amino-4-pentenoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697494 5 g Frasco de vidrio 5 g
10164140 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10697494 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7685-44-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7685-44-1
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00063103
Clave InChI WNNNWFKQCKFSDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-allylglycine, 2-amino-4-pentenoic acid, dl-2-allylglycine, dl-2-amino-4-pentenoic acid, dl-c-allylglycine, 4-pentenoic acid, 2-amino, dl-2-amino-1-pentenoic acid, dl-2-aminopent-4-enoic acid, s-allyl-glycine, alpha-allyl-gly-oh
PubChem CID 14044
Nombre IUPAC ácido 2-aminopent-4-enoico
SMILES C=CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Amino-4-pentenoic acid
Punto de fusión 251°C to 253°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 467
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Amino-4-pentenoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.