Learn More
Ácido DL-2-amino-4-pentenoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10164140 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10164140 1 g Frasco de vidrio 1 g
10697494 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10164140 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 174220010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7685-44-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7685-44-1
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00063103
Clave InChI WNNNWFKQCKFSDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-allylglycine, 2-amino-4-pentenoic acid, dl-2-allylglycine, dl-2-amino-4-pentenoic acid, dl-c-allylglycine, 4-pentenoic acid, 2-amino, dl-2-amino-1-pentenoic acid, dl-2-aminopent-4-enoic acid, s-allyl-glycine, alpha-allyl-gly-oh
PubChem CID 14044
Nombre IUPAC ácido 2-aminopent-4-enoico
SMILES C=CCC(C(=O)O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-2-Amino-4-pentenoic acid
Punto de fusión 251°C to 253°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 04, 467
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-2-Amino-4-pentenoic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.