Learn More
Dl-2-Amino-3-fenil-1-propanol, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10246842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246842 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10246842 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374290010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
CAS 16088-07-6
Punto de fusión 64.0°C to 72.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H13NO
Fórmula lineal C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
Número MDL MFCD00066689
Cantidad 1 g
Beilstein 13, III, 1757
Sinónimo dl-phenylalaninol, 2-amino-3-phenyl-1-propanol, phenylalaninol, s-phenylalaninol, l-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-benzylethanolamine, benzenepropanol, beta-amino, s-beta-aminobenzenepropanol, chembl21676, 2-amino-3-phenyl-propan-1-ol
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether, benzene, petroleum ether
Clave InChI STVVMTBJNDTZBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N
Nombre IUPAC 2-amino-3-fenilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 151.21
PubChem CID 76652
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.