Learn More
DL-2-Amino-1-propanol, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10154010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10154010 25 g Glass bottle 25 g
10144010 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10154010 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 185080250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 6168-72-5
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.11
Número MDL MFCD00008085
Clave InChI BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine
PubChem CID 5126
Nombre IUPAC 2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(N)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-2-Amino-1-propanol
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3CH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Beilstein 04, I, 432
Índice Merck 10, 472
Rotación específica -0.5° to +0.5° (20°C, 589nm) (neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Viscous Liquid