Learn More
DL-2-Amino-1-propanol, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10144010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10144010 5 g Glass bottle 5 g
10154010 25 g Glass bottle 25 g
2 options
Código de producto. 10144010
Marca: Thermo Scientific Acros 185080050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 6168-72-5
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.11
Número MDL MFCD00008085
Clave InChI BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine
PubChem CID 5126
Nombre IUPAC 2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Amino-1-propanol
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 8.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9430g/mL
Punto de ebullición 173.0°C to 176.0°C
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3CH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4480 to 1.4510
Cantidad 5 g
Beilstein 04, I, 432
Índice Merck 10, 472
Rotación específica -0.5° to +0.5° (20°C, 589nm) (neat)
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Viscous Liquid