Learn More
DL-2-amino-1-pentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-2-Amino-1-pentanol |
| CAS | 16369-14-5 |
| Fórmula molecular | C5H13NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-1-pentanol, (±)-2-Aminopentan-1-ol, [1-(Hydroxymethyl)butyl]amine, dl-Norvalinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(N)CO |
| Nombre IUPAC | 2-aminopentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 103.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0997 |