Learn More
Ácido DL-2-amino-1,6-hexanodioico-2,5,5-d3, TRC
Código de producto. 30313675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313675 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA58050150MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid
CAS 2483832-01-3
Fórmula molecular C6 D3 H8 N O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid, 2-Aminohexanedioic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminoadipic acid-2,5,5-d3, (±)-α-Aminoadipic acid-d3, DL-2-Aminoadipic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminohexanedioic acid-2,5,5-d3, 2-Aminohexanedioic Acid-2,5,5-D3
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i3D2,4D
SMILES [2H]C([2H])(CCC([2H])(N)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2,5,5-trideuteriohexanodioico
Peso molecular (g/mol) 164.1743
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0876