Learn More
DL-2-Amino-1,1,1-trifluoro-3-metilbutano, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11955181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11955181 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11955181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432570050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Amino-1, 1, 1-trifluoro-3-methylbutane
CAS 1582-18-9
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 83°C to 84°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C5H10F3N
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-methyl-1-trifluoromethyl-propylamine, dl-2-amino-3-methyl-1,1,1-trifluorobutane, dl-2-amino-1,1,1-trifluoro-3-methyl butane, d-2-amino-1,1,1-trifluoro-3-methyl butane, 2-methyl-1-trifluoromethyl propylamine, 1,1,1-trifluoro-3-methyl-2-butanamine, 1,1,1-trifluoro-3-methyl-2-butylamine, 1,1,1-trifluoro-3-methylbut-2-ylamine, 2-methyl-1-trifluoromethyl-propylamine,racemic, dl-2-amino-1,1,1-trifluoro-3-methylbutane
Clave InChI YGGUXSPKQBCCRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(C(F)(F)F)N
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-3-metilbutan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 141.14
PubChem CID 44717389
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Amino-1,1,1-trifluoro-3-methylbutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.