Learn More
Ácido Dihidrobutírico de DL-2,4, TRC
Código de producto. 30381172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30381172 100 mg -
30386928 10 mg 10 miligramos
30384744 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD453553100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65427-54-5
Fórmula molecular C4H10N2O2 . 2HCl
Peso molecular (g/mol) 191.05
Sinónimo Butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride (9CI), Butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, (±)-, 2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, 2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride, NSC 41117, dl-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NCCC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2,4-Diaminobutyric Acid Dihydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0276