Learn More
Ácido DL-2,4-diaminobutírico diclorhidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408386 1 g 1 g
11418386 5 g 5 g
11428386 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15408.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65427-54-5 | C4H12Cl2N2O2 | 191.052 g/mol
2,4-Diaminobutyric Acid is also found to inhibit GABA transaminase, thus producing an elevation of GABA level, and to have an antitumor activityagainst mouse fibrosarcoma cells. It is also used as an internal standard for amino acid analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,4-diaminobutírico también se ha descubierto que inhibe la GABA transaminasa, produciendo así una elevación del nivel de GABA, y para tener una actividad antitumoral in vitro e in vivo contra células de fibrosarcoma de ratón. También se utiliza como estándar interno para el análisis de amino ácidos.
Solubilidad
Soluble en agua 50 mg/ml.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenése lejos de los agentes oxidantes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65427-54-5
Fórmula molecular C4H12Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 191.052
Número MDL MFCD00012910
Clave InChI CKAAWCHIBBNLOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, 2,4-diaminobutanoic acid dihydrochloride, h-dl-dab.2hcl, l-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, dl-2,4-diaminobutyricaciddihydrochloride, butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, l-2,4-diaminobutyric aicd dihydrochloride, 2,4-bis azanyl butanoic acid dihydrochloride, c4h10n2o2.2hcl, h-dl-dab-oh.2hcl
PubChem CID 2724329
Nombre IUPAC ácido 2,4-diaminobutanoico; diclorhidrato
SMILES C(CN)C(C(=O)O)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
Punto de fusión ∼198°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 4708499
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water 50mg/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.06
Porcentaje de pureza 99%