Learn More
Ácido DL-2,3-diaminopropiónico monoclorhidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062680 5 g Frasco de vidrio 5 g
10299403 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204670050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54897-59-5 | C3H8N2O2·HCl | 140.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54897-59-5
Fórmula molecular C3H8N2O2·HCl
Peso molecular (g/mol) 140.57
Número MDL MFCD00012884
Clave InChI SKWCZPYWFRTSDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, +--2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, dl-2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, diaminopropionic acid
PubChem CID 108638
Nombre IUPAC ácido 2,3-diaminopropanoico; clorhidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2, 3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Punto de fusión 222°C to 226°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 405
Índice Merck 10, 2948
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.