Learn More
Ácido DL-2,3-diaminopropiónico monoclorhidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357446 5 g 5 g
11347446 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09485.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54897-59-5
Fórmula molecular C3H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 140.567
Número MDL MFCD00012884
Clave InChI SKWCZPYWFRTSDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, +--2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, dl-2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, diaminopropionic acid
PubChem CID 108638
Nombre IUPAC ácido 2,3-diaminopropanoico; clorhidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Punto de fusión ∽232°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 5293359
Índice Merck 14,2984
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 99%