Learn More
Ácido Dl-2,3-diaminopropiónico, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dl-2,3-Diaminopropionic Acid, Hydrochloride |
| CAS | 54897-59-5 |
| Fórmula molecular | C3H8N2O2 . HCl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,3-Diaminopropanoic Acid Hydrochloride, 2,3-Diaminopropanoic Acid Monohydrochloride, 2,3-Diaminopropionic Acid Hydrochloride, 2,3-Diaminopropionic Acid Monohydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic Acid Hydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic Acid Monohydrochloride, NSC 90287, alpha,beta-Diaminopropionic Acid Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N2O2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,4-5H2,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.NCC(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,3-diaminopropanoico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 140.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0353 |