Learn More
Cloruro de DL-10-canforsulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-10-Camphorsulfonyl Chloride |
| CAS | 4552-50-5 |
| Fórmula molecular | C10H15ClO3S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonyl Chloride, 2-Oxo-10-bornanesulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10+/m1/s1 |
| SMILES | O=C1[C@@]2(CS(Cl)(=O)=O)CC[C@@H](C2(C)C)C1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de ((1R,4R)-7,7-dimetil-2-oxobiciclo[2.2.1]heptan-1-il)metanosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 250.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.04 |