Learn More
DL-10-ácido canforsulfónico, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10119981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10119981 5 g Frasco de vidrio 5 g
10477560 500 g Frasco de plástico 500 g
2 options
Código de producto. 10119981
Marca: Thermo Scientific Acros 189120050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34850-66-3 | C10H15NaO4S | 254.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34850-66-3
Fórmula molecular C10H15NaO4S
Peso molecular (g/mol) 254.28
Número MDL MFCD00135623
Clave InChI AWMAOFAHBPCBHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium camphorsulfonate, sodium 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonate, sodium +/--10-camphorsulfonate, d-camphor-10-sulfonic acid sodium salt, sodium camphorsulfonate anion, bicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, sodium salt, +--sodium camphorsulfonate, sodium 2-oxobornane-10-sulphonate, sodium di-10-camphorsulfonate
PubChem CID 23686666
Nombre IUPAC sodio;(7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil)metanosulfonato
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)[O-])C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-10-Camphorsulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 286°C to 288°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo amorfo