Learn More
Ácido DL-10-camforsulfonico , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742041 100 g Frasco de plástico 100 g
10032550 500 g Frasco de plástico 500 g
10780975 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189071000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5872-08-2 | C10H16O4S | 232.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8-2-5872
Fórmula molecular C10H16O4S
Peso molecular (g/mol) 232.29
Número MDL MFCD00074827
Clave InChI MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
PubChem CID 18462
ChEBI CHEBI:55379
Nombre IUPAC ácido de (7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil)metanosulfónico
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-10-Camphorsulfonic acid
Nombre de nota 98%
Absorbancia (20% aq. soln.)
Punto de fusión >195°C
Color Beige
Pérdida por secado 1.5% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 11, 316
Fieser 14,71; 15,68; 16,58
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,slightly soluble in ethyl acetate,practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.29
Claridad (5% in water) Clear solution
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-10-Camphorsulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.