Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de DL-1,4-Ditiotreitol, para Bioquímica, 1 M en agua
Código de producto. 10162994 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ML
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10162994 10 mL 10 ml
10674545 50 mL 50 ml
10215054 250 mL 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10162994 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 426380100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-1, 4-Dithiothreitol
Color Incolora
Nombre de nota 1M Solution in water, For molecular biology
CAS 3483-12-3, 7732-18-5
Fórmula molecular C17H20N2O6
Número MDL MFCD00053547
Concentración 0.90 to 1.10M
Densidad 1.0400g/mL
Índice Merck 15, 3419
Sinónimo z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide
Clave InChI MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato
Peso molecular (g/mol) 348.36
PubChem CID 853556
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.24
Grado Bioquímica
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.04
Cantidad 10 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Dithiothreitol, 1M solution in water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.