Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Ditiotreitol, 99+ %, para biología mol, sin ADNasa, sin ARNasa ni proteasa
Código de producto. 10328533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10328533 50 g Frasco de plástico 50 g
10551754 1 g Frasco de vidrio 1 g
10183011 10 g Frasco de plástico 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10328533 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327190500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00€
    1062.65€ / 50 g
    Ahorro 162.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12-3-3483
ChEBI CHEBI:42170
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-1, 4-Dithiothreitol
Nombre de nota DNase, RNase, Protease free
Absorbancia (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 280nm, 0.5 max. at 260nm
Punto de fusión 39.0°C to 44.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 125.0°C to 130.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C4H10O2S2
Fórmula lineal HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número MDL MFCD00004877
Cantidad 50 g
Beilstein 01, III, 2360
Índice Merck 15, 3419
Sinónimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Nombre IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
Peso molecular (g/mol) 154.24
PubChem CID 446094
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.24
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.