Learn More
DL-1,2-Hexanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10646544 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 10646544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 200132500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.10€
    87.65€ / 250 g
    Ahorro 9.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-1, 2-Hexanediol
CAS 6920-22-5
Punto de fusión -25.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 223.0°C to 224.0°C
Temperatura de inflamación 122°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14O2
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4410 to 1.4430
Número MDL MFCD00010737
Cantidad 250 g
Beilstein 01, I, 251
Gravedad específica 0.95
Sinónimo 1,2-hexanediol, 1,2-dihydroxyhexane, dl-1,2-hexanediol, 1,2-hexane diol, dl-hexane-1,2-diol, 5,6-dihydroxyhexane, 1,2-hexylene glycol, acmc-209o6j, 2,2,6,6-tetrakis hydroxymet cyclohexanol
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI FHKSXSQHXQEMOK-LURJTMIESA-N
SMILES CCCC[C@H](O)CO
Nombre IUPAC hexano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 118.18
PubChem CID 94335
Viscosidad 87 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido