Learn More
DL-1-(2-Furil)etanol, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10736832 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10337431 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10736832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339670010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4208-64-4 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4208-64-4
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Número MDL MFCD00077775
Clave InChI UABXUIWIFUZYQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-furyl ethanol, 1-furan-2-yl ethanol, 1-furan-2-yl-ethanol, 1-2-furyl ethan-1-ol, 2-furanmethanol, ?-methyl, 1-furan-2-yl ethan-1-ol, 2-furanmethanol,, a-methyl, methylfurfuryl alcohol, alpha-methylfuran-2-methanol, 1-furylethanol
PubChem CID 107243
Nombre IUPAC 1-(furan-2-il)etanol
SMILES CC(C1=CC=CO1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-1-(2-Furyl)ethanol
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 72°C to 74°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4770 to 1.48
Cantidad 1 g
Beilstein 17, V,3, 374
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and most common organic solvent
Estabilizante 0.3 to 0.5% hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-1-(2-Furyl)ethanol, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.