Learn More
DKM 2-93, MedChemExpress
Description
DKM 2-93 is a relatively selective inhibitor of UBA5 with an IC50 of 430 μM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | DKM 2-93 |
| CAS | 65836-72-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H14ClNO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (512.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1)CCl |
| Peso molecular (g/mol) | 243.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.69 |
| Show More |