Learn More
Velp Scientifica™ Digestor DK 8
Código de producto. 17154185 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17154185 8 x 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17154185 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F30100420
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Unidades de digestión Kjeldahl con un bloque de calentamiento de aluminio de 8 posiciones, que ofrece una excelente homogeneidad térmica.
  • La unidad de digestión de la serie DK 8 con bloque calefactor de aluminio garantiza una alta homogeneidad térmica calentando hasta 450 °C. La temperatura del bloque está controlada constantemente por un microprocesador y es extremadamente estable, homogénea y precisa: ±0,5 C °a todas las temperaturas seleccionables.
  • La serie DK 8 garantiza la precisión y la repetibilidad. El DK 8 realiza la digestión por lotes de hasta 8 muestras con tubos de ensayo de 250 mL - 42 mm de diámetro, reduciendo el consumo de energía (-13% en comparación con la serie anterior). El bajo consumo de energía proporciona menores costes de análisis y limita la liberación de CO2.
  • El diseño de la serie DK se ha desarrollado cuidadosamente para permitir que los laboratorios ahorren un valioso espacio bajo la campana extractora.
  • Los digestores DK tienen dimensiones muy compactas: El nuevo bloque calefactor de aluminio se ha bajado y las proporciones verticales permiten liberar un espacio valioso en el laboratorio.
  • La estructura está hecha de acero inoxidable que se ha diseñado y probado específicamente para garantizar una fuerte resistencia a los productos químicos y al estrés mecánico.
  • La rejilla de protección del bloque de aluminio proporciona un rendimiento de calentamiento mejorado y protege el bloque de calentamiento de salpicaduras y productos químicos.
  • La pantalla digital luminosa proporciona una visibilidad máxima e información de fácil lectura.
  • El instrumento se utiliza con 4 teclas para navegar por las opciones del menú y programar las digestiones de una manera fácil y rápida.
  • A través de la intuitiva pantalla gráfica se pueden configurar hasta 20 métodos con 4 rampas de temperatura.
  • Las señales acústicas informan al operador de la finalización del análisis, lo que facilita el uso diario de la unidad de digestión.
  • La inclinación del panel frontal lo protege de derrames de productos químicos a altas temperaturas.
  • Para las aplicaciones en las que el proceso de digestión produce humos, gases ácidos o sustancias corrosivas, se recomiendan los siguientes accesorios específicos:
    • La bomba JP que aspira humos nocivos
    • SMS El depurador neutraliza todos los humos.
Especificaciones
Pantalla Digital
Tensión 230 V
Capacidad (imperial) 8 x 8,5 onzas.
Capacidad (métrico) 8 x 250 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 420 x 230 mm
Incluye Solo instrumento
Material Acero inoxidable, epoxi pintado con revestimiento resistente a productos químicos
N.º de lugares 8
Temperatura máxima (imperial) 842 °F
Temperatura máxima (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz