Learn More
Velp Scientifica™ Digestor DK 6/48
Código de producto. 17144185 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17144185 6 x 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17144185 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F30100410
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Unidades de digestión Kjeldahl con un bloque de calentamiento de aluminio de 6 posiciones para tubos de ensayo de 48 mm de diámetro, que ofrece una excelente homogeneidad térmica
  • La unidad de digestión de la serie DK 6/48 con bloque calefactor de aluminio garantiza una alta homogeneidad térmica calentando hasta 450 °C. La temperatura del bloque está controlada constantemente por un microprocesador y es extremadamente estable, homogénea y precisa: 0,5 C °en todas las temperaturas seleccionables.
  • La serie DK 6/48 garantiza la precisión y la repetibilidad. Programe sus métodos con tiempo de digestión y hasta 4 rampas de temperatura a través de la pantalla digital intuitiva.
  • La serie DK 6/48 realiza la digestión por lotes de hasta 6 muestras con tubos de ensayo de 300 mL - 48 mm de diámetro, reduciendo el consumo de energía en un 13% en comparación con la serie anterior.
  • El bajo consumo de energía permite tener bajos costes para cada análisis y limitar la liberación de CO2.
  • El nuevo diseño de la serie DK se ha estudiado minuciosamente para permitir a los laboratorios ahorrar un valioso espacio bajo la campana extractora.
  • Las unidades de digestión DK 6/48 tienen dimensiones muy compactas: El nuevo bloque calefactor de aluminio se ha bajado como consecuencia del rendimiento mejorado de la nueva Serie.
  • La estructura está hecha de acero inoxidable evaluado y probado para garantizar una resistencia absoluta a los agentes químicos o mecánicos.
  • La nueva pantalla digital luminosa proporciona una visibilidad máxima y una información de fácil lectura. La inclinación del panel frontal lo protege de derrames y productos químicos calientes.
  • El uso del instrumento se controla mediante solo 4 teclas: Permiten una fácil navegación a través de todas las funciones durante la programación o el uso normal.
  • La nueva rejilla garantiza un rendimiento de calentamiento mejorado y protege el bloque de calentamiento de aluminio y los tubos.
  • Para las aplicaciones en las que el proceso de digestión produce humos, gases ácidos o sustancias corrosivas, se recomiendan los siguientes accesorios específicos:
    • La bomba JP que aspira humos nocivos
    • SMS El depurador neutraliza todos los humos.
  • Serie DK Kjeldahl Las unidades de digestión funcionan con el innovador TEMS™ beneficios, para un gran ahorro.
Especificaciones
Pantalla Digital
Tensión 230 V
Capacidad (imperial) 6 x 8,5 onzas.
Capacidad (métrico) 6 x 250 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 350 x 220 mm
Incluye Solo instrumento
Material Acero inoxidable, epoxi pintado con revestimiento resistente a productos químicos
N.º de lugares 6
Temperatura máxima (imperial) 842 °F
Temperatura máxima (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz