Learn More
Velp™ Bloque digestivo, 20 x 250 mL
Código de producto. 17174185 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17174185 20 x 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17174185 Proveedor Velp™ N.º de proveedor F30100440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.00€
    2905.00€ / paquete de 1
    Ahorro 255.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Unidades de digestión Kjeldahl con un bloque de calentamiento de aluminio de 20 posiciones, que ofrece una excelente homogeneidad térmica.
  • La unidad de digestión de la serie DK 20 con bloque calefactor de aluminio garantiza una alta homogeneidad térmica calentando hasta 450 °C. La temperatura del bloque está controlada constantemente por un microprocesador y es extremadamente estable, homogénea y precisa: ±0,5 C °a todas las temperaturas seleccionables.
  • La serie DK 20 garantiza la precisión y la repetibilidad. La serie DK 20 realiza la digestión por lotes de hasta 20 muestras con tubos de ensayo de 250 mL - 42 mm de diámetro, reduciendo el consumo energético (-13% en comparación con la serie anterior). El bajo consumo de energía proporciona menores costes de análisis y limita la liberación de CO2.
  • El diseño de la serie DK se ha desarrollado cuidadosamente para permitir que los laboratorios ahorren un valioso espacio bajo la campana extractora.
  • Los digestores DK tienen dimensiones muy compactas: El nuevo bloque calefactor de aluminio se ha bajado y las proporciones verticales permiten liberar un espacio valioso en el laboratorio.
  • La estructura está hecha de acero inoxidable que se ha diseñado y probado específicamente para garantizar una fuerte resistencia a los productos químicos y al estrés mecánico.
  • La rejilla de protección del bloque de aluminio proporciona un rendimiento de calentamiento mejorado y protege el bloque de calentamiento de salpicaduras y productos químicos.
  • La pantalla digital luminosa proporciona una visibilidad máxima e información de fácil lectura.
  • El instrumento se utiliza con 4 teclas para navegar por las opciones del menú y programar las digestiones de una manera fácil y rápida.
  • A través de la intuitiva pantalla gráfica se pueden configurar hasta 20 métodos con 4 rampas de temperatura.
  • Las señales acústicas informan al operador de la finalización del análisis, lo que facilita el uso diario de la unidad de digestión.
  • La inclinación del panel frontal lo protege de derrames de productos químicos a altas temperaturas.
  • El DK 20 es un digestor versátil adecuado para Kjeldahl Aplicaciones de N/Proteína y Demanda Química de Oxígeno en la industria ambiental.
    • Para utilizar la serie DK 20 para la DQO (demanda química de oxígeno) es necesario configurarla añadiendo un sistema de soporte diferente capaz de gestionar todo el vidrio necesario para el análisis de DQO a fin de procesar 20 muestras simultáneamente.
  • Para las aplicaciones en las que el proceso de digestión produce humos, gases ácidos o sustancias corrosivas, se recomiendan los siguientes accesorios específicos:
    • La bomba JP que aspira humos nocivos
    • SMS El depurador neutraliza todos los humos.
Especificaciones
Tipo de producto Block Digestor
Pantalla Digital
Tensión 230 V
Capacidad (imperial) 20 x 8,5 onzas.
Capacidad (métrico) 20 x 250 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 510 x 330 x 140 mm
Incluye Solo instrumento
Material Acero inoxidable, epoxi pintado con revestimiento resistente a productos químicos
N.º de lugares 20
Temperatura máxima (imperial) 842 °F
Temperatura máxima (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz