Descripción
- La unidad de digestión de la serie DK 18/26 con bloque calefactor de aluminio garantiza una alta homogeneidad térmica calentando hasta 450 °C. La temperatura del bloque está controlada constantemente por un microprocesador y es extremadamente estable, homogénea y precisa: ±0,5 C °a todas las temperaturas seleccionables.
- La serie DK 18/26 garantiza la precisión y la repetibilidad. El DK 18/26 realiza la digestión por lotes de hasta 18 muestras con tubos de ensayo de 100 mL - 26 mm de diámetro, reduciendo el consumo de energía (-13% en comparación con la serie anterior). El bajo consumo de energía proporciona menores costes de análisis y limita la liberación de CO2.
- El diseño de la serie DK se ha desarrollado cuidadosamente para permitir que los laboratorios ahorren un valioso espacio bajo la campana extractora.
- Los digestores DK tienen dimensiones muy compactas: El nuevo bloque calefactor de aluminio se ha bajado y las proporciones verticales permiten liberar un espacio valioso en el laboratorio.
- La estructura está hecha de acero inoxidable que se ha diseñado y probado específicamente para garantizar una fuerte resistencia a los productos químicos y al estrés mecánico.
- La rejilla de protección del bloque de aluminio proporciona un rendimiento de calentamiento mejorado y protege el bloque de calentamiento de salpicaduras y productos químicos.
- La pantalla digital luminosa proporciona una visibilidad máxima e información de fácil lectura.
- El instrumento se utiliza con 4 teclas para navegar por las opciones del menú y programar las digestiones de una manera fácil y rápida.
- A través de la intuitiva pantalla gráfica se pueden configurar hasta 20 métodos con 4 rampas de temperatura.
- Las señales acústicas informan al operador de la finalización del análisis, lo que facilita el uso diario de la unidad de digestión.
- La inclinación del panel frontal lo protege de derrames de productos químicos a altas temperaturas.
- Para las aplicaciones en las que el proceso de digestión produce humos, gases ácidos o sustancias corrosivas, se recomiendan los siguientes accesorios específicos:
- La bomba JP que aspira humos nocivos
- SMS El depurador neutraliza todos los humos.
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | Digital |
| Tensión | 230 V |
| Capacidad (imperial) | 18 x 3,4 onzas. |
| Capacidad (métrico) | 18 x 100 mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 130 x 420 x 230 mm |
| Incluye | Solo instrumento |
| Material | Acero inoxidable, epoxi pintado con revestimiento resistente a productos químicos |
| N.º de lugares | 18 |
| Temperatura máxima (imperial) | 842 °F |
| Temperatura máxima (métrico) | 450 °C |
| Mostrar más |