Learn More
DJ-V-159, MedChemExpress
Código de producto. 16471057
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471057 50 mg 50 miligramos
16457537 5 mg 5 miligramos
16415596 100 mg 100 miligramos
16404798 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471057 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114165
MedChemExpress DJ-V-159 is an agonist for G protein-coupled receptor family C group 6 member A (GPRC6A).
DJ-V-159 is an agonist for G protein-coupled receptor family C group 6 member A (GPRC6A).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DJ-V-159
Forma física Solid
CAS 2253744-53-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H12F6N4O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C(NC2=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C2)=O)=CC=C1)NC3=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C3
Peso molecular (g/mol) 502.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.37
Porcentaje de pureza 99.62%