missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DJ-V-159, MedChemExpress

Código de producto. 16404798
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16404798 10 mg 10 miligramos
16471057 50 mg 50 miligramos
16457537 5 mg 5 miligramos
16415596 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16404798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114165

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress DJ-V-159 is an agonist for G protein-coupled receptor family C group 6 member A (GPRC6A).

DJ-V-159 is an agonist for G protein-coupled receptor family C group 6 member A (GPRC6A).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material DJ-V-159
Forma física Solid
CAS 2253744-53-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H12F6N4O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C(NC2=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C2)=O)=CC=C1)NC3=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C3
Peso molecular (g/mol) 502.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.37
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.