Learn More
(-)-Dizocilpine maleate, MedChemExpress
Descripción
(-)-Dizocilpine maleate ((-)-MK-801 maleate) is a less active (-)-enantiomer of Dizocilpine. (-)-Dizocilpine maleate is a selective and non-competitive N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist with a Ki of 211.7 nM. (-)-Dizocilpine maleate has antidepressant effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Dizocilpine maleate |
| CAS | 121917-57-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H19NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (-)-MK-801 maleate |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (296.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (74.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (24.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | C[C@@]1(N2)C3=CC=CC=C3C[C@H]2C4=CC=CC=C14.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 337.37 |
| Mostrar más |