Learn More
Maleato de dizocilina, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416079 50 mg 50 miligramos
15406079 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63917.MF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Antagonista del receptor NMDA que previene el flujo de calcio
Dizocilpine maleate is used to interact at the NMDA-associated ion channel, preventing Ca2+ flux and blocking NMDA-induced depolarizations. (+)-MK 801 demonstrates potent neuroprotective effects against excitotoxic insult, showing substantial protection against neuron loss produced by NMDA and quinolinic acid introduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El maleato de dizocilina se utiliza para interactuar en el canal iónico asociado a NMDA, lo que previene el flujo de Ca2+ y bloquea las despolarizaciones inducidas por NMDA. El (+)-MK 801 manifiesta potentes efectos neuroprotectores contra el daño excitotóxico, los que muestra una protección sustancial contra la pérdida de neuronas producida por la introducción de NMDA y ácido quinolínico.
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77086-22-7
Fórmula molecular C20H19NO4
Peso molecular (g/mol) 337.375
Número MDL MFCD00082465
Clave InChI QLTXKCWMEZIHBJ-PJGJYSAQSA-N
Sinónimo dizocilpine maleate, +-mk-801 hydrogen maleate, +-mk 801 maleate, dizocilpine hydrogen maleate, unii-6lr8c1b66q, dizocilpine maleate usan, dsstox_cid_25785, dsstox_rid_81126
PubChem CID 6420042
SMILES CC12C3=CC=CC=C3CC(N1)C4=CC=CC=C24.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dizocilpine maleate
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Índice Merck 14,3386
Información de solubilidad Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino