Learn More
Dixyrazine, MedChemExpress
Código de producto. 16473189
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473189 1 mg 1 miligramo
16432408 5 mg 5 miligramos
16430209 10 mg 10 miligramos
16410726 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473189 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00153
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Dixyrazine, a phenothiazine derivative, can prevent brain oedema induced by intracarotid injection of protamine sulphate.
Dixyrazine, a phenothiazine derivative, can prevent brain oedema induced by intracarotid injection of protamine sulphate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dixyrazine
CAS 2470-73-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H33N3O2S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (233.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CN1C2=C(C=CC=C2)SC3=CC=CC=C13)CN4CCN(CCOCCO)CC4
Peso molecular (g/mol) 427.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.6
Porcentaje de pureza 99.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation