Learn More
Dixanthogen, MedChemExpress
Código de producto. 16464567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16464567 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16464567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1186
MedChemExpress Dixanthogen is an ectoparasiticide.
Dixanthogen is an ectoparasiticide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dixanthogen
Forma física Oil
CAS 502-55-6
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10O2S4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1031.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCOC(SSC(OCC)=S)=S
Peso molecular (g/mol) 242.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.4
Porcentaje de pureza 98.0%