Learn More
Diviniltretrametildisiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10736592 10 g Frasco de vidrio 10 g
10693342 50 g Frasco de vidrio 50 g
10239873 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10736592 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249210100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2627-95-4 | C8H18OSi2 | 186.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2627-95-4
Fórmula molecular C8H18OSi2
Peso molecular (g/mol) 186.40
Número MDL MFCD00014933
Clave InChI BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-divinyltetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, disiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,1'-divinyltetramethyldisiloxane, unii-sj4d71zqf4, bisvinyltetramethyldisiloxane, 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, sym-tetramethyldivinyldisiloxane, tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PubChem CID 75819
Nombre IUPAC etenil-[etenil(dimetil)silil]oxi-dimetilsilano
SMILES C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Divinyltetramethyldisiloxane
Punto de fusión -99.7°C
Color Incolora
Densidad 0.8130g/mL
Punto de ebullición 139°C
Temperatura de inflamación 24°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [H2C=CHSi(CH3)2]2O
Índice de refracción 1.4110 to 1.413
Cantidad 10 g
Gravedad específica 0.813
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Divinyltetramethyldisiloxane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.