Learn More
Divinilbenceno; m-(o p-)divinilbenceno, TRC
Código de producto. 30379390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379390 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30379390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49487350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Divinylbenzene (ortho-, meta-, or para- substituted)
CAS 1321-74-0
Fórmula molecular C10H10
Cantidad 50 mg
Sinónimo Divinylbenzene (mixture of isomers), Benzene, diethenyl-, Benzene, divinyl- (8CI), Diethenylbenzene, DVB 96, DVB 960, DVB HP, DVB-H, DVR 960, Divinylbenzene, Vinylstyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
SMILES C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C=CC1=CC=CC=C1C=C
Peso molecular (g/mol) 130.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.2348