Learn More
Divinilbenceno, 80 %, mezcla de isómeros, estabilizado con 1000 ppm 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369977 25 g 25 g
11359977 100 g 100 g
11379977 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042804.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1321-74-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
Divinylbenzene is used as a reactive monomer in polyester resins and for the synthesis of highly crosslinked macroporous styrene as well as a crosslinking agent. It acts as an intermediate in the production of ion exchange resin. Further, it is used in making rubber, petroleum production and polymeric core shell nanoparticles. In addition, it is used to synthesize monodispersed poly divinylbenzene microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1321-74-0
Fórmula molecular C10H10
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD01778656,MFCD00010654
Clave InChI MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
Nombre IUPAC 1,2-bis(etenil)benceno
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Divinylbenzene
Nombre de nota Mixture of isomers, Stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.914 g/mL
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Índice de refracción 1.574
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with ethanol and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 80%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Divinylbenzene, 80%, mixture of isomers, stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Divinylbenzene, 4-tert-butylcatechol