Learn More
Divinilbenceno, 55 %, mezcla de isómeros, estabilizado con 1000 ppm 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used as a co-monomer in the production of ion exchange beads and gel chromatography. As a monomer in the production of synthetic rubber and casting resins. Also used in polymeric core shell nanoparticles and as a crosslinking agent. It may be used as a monomer for the synthesis of highly crosslinked macroporous styrene/DVB polymers. It may also be used to synthesize monodispersed poly-DVB microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Divinylbenzene |
| Nombre de nota | Mixture of isomers, Stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol |
| Densidad | 0.912 g/mL |
| Temperatura de inflamación | 62°C (143°F) |
| Índice de refracción | 1.574 |
| Cantidad | 250 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.19 |
| Porcentaje de pureza | 55% |
| Forma física | Líquido |
Safety and Handling
- Divinylbenzene, 55%, mixture of isomers, stab. with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Divinylbenzene, 55%,mixture of isomers