Learn More
Divinil sulfona (estabilizada con hidroquinona), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Divinyl Sulfone |
| CAS | 77-77-0 |
| Fórmula molecular | C4H6O2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | DivinylSulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | C=CS(=O)(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | 1-etenilsulfonileteno |
| Peso molecular (g/mol) | 118.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0089 |