Learn More
Divinil sulfona (estabilizada con hidroquinona), TRC
Código de producto. 30370358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30370358 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30370358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD679243500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Divinyl Sulfone
CAS 77-77-0
Fórmula molecular C4H6O2S
Cantidad 500 mg
Sinónimo DivinylSulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2
SMILES C=CS(=O)(=O)C=C
Nombre IUPAC 1-etenilsulfonileteno
Peso molecular (g/mol) 118.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0089
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.