Learn More
Divinil sulfona, 97 %, estabilizada con 0,05 % de hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11383386
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Unit Size:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11383386 10 g 10 g
11393386 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11383386 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12827.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 77-77-0 | C4H6O2S | 118.15 g/mol
Divinyl sulfone acts as a cross-linking reagent for agarose gels. It is a monomer, which is used in the production of polymers with diols, urea and malonic esters. Further, it serves as a shrinkage control agent in textiles. In addition to this, it is used in the preparation of large class of fiber-reactive dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La divinil sulfona actúa como un reactivo de entrecruzamiento para geles de agarosa. Es un monómero, que se utiliza en la producción de polímeros con dioles, urea y ésteres malónicos. Además, sirve como agente de control de contracción en textiles. Asimismo, se utiliza en la preparación de grandes clases de colorantes reactivos de fibra.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, agentes reductores, metales alcalinos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-77-0
Fórmula molecular C4H6O2S
Peso molecular (g/mol) 118.15
Número MDL MFCD00008623
Clave InChI AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo divinyl sulfone, vinyl sulfone, divinyl sulphone, bis ethenyl sulfone, vinyl sulphone, sulfone, divinyl, ethenesulfonyl-ethene, ethene, 1,1'-sulfonylbis, 1,1'-sulphonylbisethene, ethenesulfonyl ethene
PubChem CID 6496
ChEBI CHEBI:53729
Nombre IUPAC 1-etenilsulfonileteno
SMILES C=CS(=O)(=O)C=C
Specifications
Nombre del producto químico o material Divinyl sulfone
Nombre de nota stabilized with 0.05% hydroquinone
Punto de fusión ∼-26°C
Densidad 1.177
Punto de ebullición 233°C to 234°C
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Índice de refracción 1.476
Cantidad 10 g
Número UN UN2927
Beilstein 1071329
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.16
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Divinyl sulfone
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Divinyl sulphone