Learn More
Wesbart™ Bandeja de almacenamiento dividida
Descripción
- Utilice la guía de división de la cubierta interior para comprobar el tamaño del tubo de ensayo que desee almacenar
- Como las celdas no tienen espacio entre ellas, recuerde también acomodar el tamaño de la tapa o el tapón
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Admite | Muestras (110) |
| Material | Aluminio |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 555 x 34 mm |
| Tipo de producto | Bandeja dividida |
| Altura (métrico) | 34 mm |
| matriz, red, conjunto | 5 x 22 |