missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wesbart™ Bandeja de almacenamiento dividida

Código de producto. 16377865
Change view
Click to view available options
Admite:
Muestras (98)
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
16377865 Muestras (98) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16377865 Proveedor Wesbart™ N.º de proveedor WB11/20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las bandejas divididas están diseñadas para colocarse en un almacenamiento en frío horizontal/vertical o de forma independiente

  • Utilice la guía de división de la cubierta interior para comprobar el tamaño del tubo de ensayo que desee almacenar
  • Como las celdas no tienen espacio entre ellas, recuerde también acomodar el tamaño de la tapa o el tapón

Especificaciones

Color Natural
Admite Muestras (98)
Material Aluminio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 307 x 154 x 20 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 20 mm
Tipo de producto Bandeja dividida
Altura (métrico) 34 mm
matriz, red, conjunto 7 x 14
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.