Learn More
Wesbart™ Bandeja de almacenamiento dividida
Descripción
- Utilice la guía de división de la cubierta interior para comprobar el tamaño del tubo de ensayo que desee almacenar
- Como las celdas no tienen espacio entre ellas, recuerde también acomodar el tamaño de la tapa o el tapón
Especificaciones
Especificaciones
| Divisores de células | Divisores de 16 mm |
| Admite | Muestras (81) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 154 x 154 x 34 mm |
| Fondo (métrico) | 154 mm |
| Tipo de producto | Bandeja dividida |
| Altura (métrico) | 34 mm |
| matriz, red, conjunto | 9 x 9 |
| Anchura (métrico) | 154 mm |