Learn More
Divicina Sulfato, TRC
Código de producto. 30135914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135914 10 mg 10 miligramos
30007135 5 mg 5 miligramos
30005078 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49445810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5348-48-1
Fórmula molecular C4H6N4O2 . x(H2O4S)
Sinónimo 2,6-Diamino-4,5-Pyrimidinediol Sulfate, 2,6-Diamino-3,6-dihydro-4,5-pyrimidinedione Sulfate;
SMILES NC1=NC(=O)C(=C(N)N1)O.NC2=NC(=O)C(=C(N)N2)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Divicine Sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.0655
Porcentaje de pureza >95%