Learn More
Ácido divarinico, TRC
Código de producto. 30009139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009139 5 mg 5 miligramos
30004100 25 mg 25 miligramos
30006564 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4944635MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4707-50-0
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.2
Sinónimo 6-Propyl-b-resorcylic Acid, (7CI,8CI), 2,4-Dihydroxy-6-propylbenzoic Acid, Divaric Acid
SMILES OC(C(C(O)=CC(O)=C1)=C1CCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Divarinic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-2-3-6-4-7(11)5-8(12)9(6)10(13)14/h4-5,11-12H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0736
Porcentaje de pureza >95%