Learn More
Thermo Scientific Chemicals Divalproex sodio
Código de producto. 16554384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
16554384 100 g 100 g
16544384 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16554384 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 463491000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76584-70-8
Fórmula molecular C16H31NaO4
Peso molecular (g/mol) 310.41
Clave InChI MSRILKIQRXUYCT-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC ácido 2-propilpentanoico de sodio 2-propilpentanoato
SMILES [Na+].CCCC(CCC)C(O)=O.CCCC(CCC)C([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Divalproex sodium
Punto de fusión 98.0°C to 102.0°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: >100 g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.4