Learn More
TFA Dostmann™ Estación meteorológica inalámbrica Diva Plus™
Código de producto. 11756606
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura de funcionamiento (métrico):
De –40 a 60 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura de funcionamiento (métrico) Tamaño de la unidad
11756606 De –40 a 60 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11756606 Proveedor TFA Dostmann™ N.º de proveedor 35.1078.10.IT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para la transmisión inalámbrica de la temperatura y la humedad al aire libre a través de un máximo de tres transmisores (100 m máx.).
  • También puede indicar la temperatura y la humedad en el interior
  • Función Máx/Min
  • Pronóstico del tiempo con símbolos
  • Tendencia de la presión atmosférica
  • Presión atmosférica con indicación de gráfico de barras de las últimas 24 horas
  • Reloj controlado por radio con fecha, zona horaria ± 12 horas
Especificaciones
Incluye Pilas 3-AAA
Certificaciones/conformidad CE, EK-EL
Rango de humedad Del 10 al 99%
Temperatura de funcionamiento (métrico) De –40 a 60 °C
Tensión 1,5V
Peso (métrico) 234g
Tipo de producto Estación meteorológica