Learn More
Diurón, TRC
Código de producto. 30381648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381648 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30381648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4944151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diuron
CAS 330-54-1
Fórmula molecular C9 H10 Cl2 N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-, Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl- (8CI), N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1,1-Dimethyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 101S, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea, Biocut DC 100, Cardi, DCMC, DCMU, DCMU 9, DCMU 99, DMU, DP Hardener 95, Dairon, Direx, Dironet, Dironzol, Diurex, Diuron, Diuron Nortox, Duran, Dyhard 200, Dyhard UR 200, HRT Dinron, HW 920, Herbatox, Karmax, Karmex, Karmex D, Karmex DW, Karmex Diuron Herbicide, Lucenit, Marmer, N,N-Dimethyl-N'-(3,4-dichlorophenyl)urea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, NSC 8950, Preventol A 6, SM 400, SM 400 (curing agent), Telvar Diuron Weed Killer, UR 200
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
SMILES CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea
Peso molecular (g/mol) 233.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.017