Learn More
Diurón, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16664504 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16664504 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16664504 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1790100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diuron
CAS 330-54-1
% máx. CAS ≤ 100%
Fórmula lineal C9H10Cl2N2O
Beilstein 2215168
Color Incolora
pH 5.8
Punto de fusión 157.2°C
Sinónimo 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea
Peso molecular (g/mol) 233.09 g/mol