Learn More
diurón, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diuron |
| CAS | 330-54-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Diuron |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl2 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-, Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl- (8CI), N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1,1-Dimethyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 101S, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea, Biocut DC 100, Cardi, DCMC, DCMU, DCMU 9, DCMU 99, DMU, DP Hardener 95, Dairon, Direx, Dironet, Dironzol, Diurex, Diuron, Diuron Nortox, Duran, Dyhard 200, Dyhard UR 200, HRT Dinron, HW 920, Herbatox, Karmax, Karmex, Karmex D, Karmex DW, Karmex Diuron Herbicide, Lucenit, Marmer, N,N-Dimethyl-N'-(3,4-dichlorophenyl)urea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, NSC 8950, Preventol A 6, SM 400, SM 400 (curing agent), Telvar Diuron Weed Killer, UR 200 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14) |
| SMILES | CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea |
| Mostrar más |