Learn More
Diurón-d6, TRC
Código de producto. 30372105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372105 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30372105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49441750MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diuron D6
CAS 1007536-67-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H6 H4 Cl2 N2 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-, N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea, Diuron D6, Diuron D6 (dimethyl D6)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-bis(trideuteriometil)urea
Peso molecular (g/mol) 239.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0547
Porcentaje de pureza >95