Learn More
Diurón-d6 (dimetil-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diuron D6 |
| CAS | 1007536-67-5 |
| Fórmula molecular | C9 2H6 H4 Cl2 N2 O |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-, N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea, Diuron-D6, Diuron-D6 (dimethyl-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5 H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-bis(trideuteriometil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 239.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238,0547 g/mol |
| Mostrar más |